Stampa…
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-(3-aminopyridin-2-yl)benzoate
OR14140-100MG OR14140-250MG
APOSOR14140-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR14140-100MG APOSOR14140-250MG
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 228.25 g/mol
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689702
CAS Number: 924869-19-2