Stampa…
Methyl-3-aminoisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
OR14139-25G OR14139-5G OR14139-100G
APOSOR14139-25GEA 90.2 EUR
APOSOR14139-25G APOSOR14139-5G APOSOR14139-100G
Methyl-3-aminoisonicotinate
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,20 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082535
CAS Number: 55279-30-6