Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈ClNO₃ Punto di fusione: 90…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08689722 CAS Number: 924862-18-0 |