Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉NO₃ Punto di fusione: 118…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017093 CAS Number: 63435-16-5 |