Stampa…
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
OR14130-10G OR14130-1G OR14130-5G
APOSOR14130-10GEA 108 EUR
APOSOR14130-10G APOSOR14130-1G APOSOR14130-5G
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,164 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659667
CAS Number: 536-25-4
EINECS: 208-627-3