Stampa…
1-(Methoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14129-1G OR14129-5G
APOSOR14129-1GEA 155 EUR
APOSOR14129-1G APOSOR14129-5G
1-(Methoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Methoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₃NO₄
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082494
CAS Number: 197585-42-5