Stampa…
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[2-(3-Formylphenoxy)ethyl]piperazine, N1-BOC protected
OR14124-1G OR14124-5G
APOSOR14124-1GEA 234 EUR
APOSOR14124-1G APOSOR14124-5G
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formula: C₁₈H₂₆N₂O₄
Peso molecolare: 334,42 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689721
CAS Number: 924869-28-3