Stampa…
Ethyl 1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR14119-5G OR14119-10G OR14119-1G
APOSOR14119-5GEA 244 EUR
APOSOR14119-5G APOSOR14119-10G APOSOR14119-1G
Ethyl 1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(2-formyl-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06770676
CAS Number: 879450-95-0