4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,5-Dimethylthiazol-2-amine, 2-Amino-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
OR14117-1G
OR14117-250MG
OR14117-5G
APOSOR14117-1GEA
16.1
EUR
APOSOR14117-1G
APOSOR14117-250MG
APOSOR14117-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Formula:
C₅H₈N₂S Peso molecolare: 128,2 g/mol Punto di fusione: 66…69 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00462425 CAS Number: 2289-75-0 |