Stampa…
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14116-1G OR14116-250MG
APOSOR14116-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14116-1G APOSOR14116-250MG
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Formula: C₉H₁₇NO₃
Punto di ebollizione: 72 °C/0,01mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689667
CAS Number: 16695-59-3