Stampa…
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid, 1-(Ethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14113-1G OR14113-5G
APOSOR14113-1GEA 14.7 EUR
APOSOR14113-1G APOSOR14113-5G
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
Peso molecolare: 201,22 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07339354
CAS Number: 118133-15-6