Stampa…
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Fornitore: Apollo Scientific
OR14110-1G OR14110-5G
APOSOR14110-1GEA 180 EUR
APOSOR14110-1G APOSOR14110-5G
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formula: C₁₄H₈Cl₂N₂OS
Punto di fusione: 274…275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689694
CAS Number: 67867-62-3