Stampa…
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR14107-1G OR14107-5G
APOSOR14107-1GEA 423 EUR
APOSOR14107-1G APOSOR14107-5G
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₁₂H₇ClN₂O
Peso molecolare: 230,66 g/mol
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689672
CAS Number: 134673-71-5