Stampa…
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR14104-1G OR14104-5G
APOSOR14104-1GEA 538 EUR
APOSOR14104-1G APOSOR14104-5G
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂N₂OS
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689685
CAS Number: 924869-11-4