Stampa…
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Fornitore: Apollo Scientific
OR14101-1G OR14101-5G
APOSOR14101-1GEA 139 EUR
APOSOR14101-1G APOSOR14101-5G
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formula: C₁₄H₉ClN₂OS
Peso molecolare: 288,76 g/mol
Punto di fusione: 292…294 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689693
CAS Number: 924869-18-1