Stampa…
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14098-1G OR14098-250MG
APOSOR14098-1GEA 55.3 EUR
APOSOR14098-1G APOSOR14098-250MG
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
3-Chloro-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 197,5800 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010741
CAS Number: 50593-68-5
EINECS: 256-631-9