Stampa…
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14094-10G OR14094-1G OR14094-5G
APOSOR14094-10GEA 62.5 EUR
APOSOR14094-10G APOSOR14094-1G APOSOR14094-5G
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005692
CAS Number: 4812-45-7