Stampa…
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14091-10G OR14091-1G OR14091-5G
APOSOR14091-10GEA 134 EUR
APOSOR14091-10G APOSOR14091-1G APOSOR14091-5G
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
5-Bromo-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₀H₇BrN₂O
Punto di fusione: 234…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02083298
CAS Number: 90766-97-5