[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR14087-10G
OR14087-1G
OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA
1690
EUR
APOSOR14087-10G
APOSOR14087-1G
APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Formula:
C₁₃H₁₂ClNO₂ Punto di fusione: 129…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08689719 CAS Number: 924869-26-1 |