Stampa…
2-(Allyloxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR14086-25G OR14086-5G
APOSOR14086-25GEA 156 EUR
APOSOR14086-25G APOSOR14086-5G
2-(Allyloxy)benzaldehyde
2-(Allyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di ebollizione: 92…94 °C/0,04mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014130
CAS Number: 28752-82-1