Stampa…
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14085-1G OR14085-5G
APOSOR14085-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14085-1G APOSOR14085-5G
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Punto di fusione: 233…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410881
CAS Number: 70315-68-3