Stampa…
N-Benzyl-2-cyanoacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14083-1G OR14083-5G
APOSOR14083-1GEA 19 EUR
APOSOR14083-1G APOSOR14083-5G
N-Benzyl-2-cyanoacetamide
N-Benzyl-2-cyanoacetamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461336
CAS Number: 10412-93-8