Stampa…
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR14082-10G OR14082-1G OR14082-5G
APOSOR14082-10GEA 1690 EUR
APOSOR14082-10G APOSOR14082-1G APOSOR14082-5G
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Formula: C₁₄H₁₀ClN₃O₄
Punto di fusione: 271…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00495266
CAS Number: 331240-40-5