Stampa…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1408-1G OR1408-25G OR1408-5G
APOSOR1408-1GEA 127 EUR
APOSOR1408-1G APOSOR1408-25G APOSOR1408-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97+%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,1500 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739057
CAS Number: 63237-88-7