Stampa…
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1407-1G OR1407-5G
APOSOR1407-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1407-1G APOSOR1407-5G
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797485
CAS Number: 264264-32-6