Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR14066-1G
OR14066-5G
OR14066-10G
APOSOR14066-1GEA
46.4
EUR
APOSOR14066-1G
APOSOR14066-5G
APOSOR14066-10G
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₀H₇BrO₂S Punto di fusione: 99…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09027095 CAS Number: 550998-53-3 |