Stampa…
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
OR14063-1G OR14063-5G
APOSOR14063-1GEA 19 EUR
APOSOR14063-1G APOSOR14063-5G
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 208,24 g/mol
Punto di fusione: 244…246 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00468672
CAS Number: 66947-92-0