Stampa…
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14054-1G OR14054-5G OR14054-250MG
APOSOR14054-1GEA 183 EUR
APOSOR14054-1G APOSOR14054-5G APOSOR14054-250MG
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 282,14 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027165
CAS Number: 91844-20-1