Stampa…
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolidine
OR14053-10G OR14053-1G OR14053-5G
APOSOR14053-10GEA 597 EUR
APOSOR14053-10G APOSOR14053-1G APOSOR14053-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Formula: C₁₁H₁₅NOS
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027144
CAS Number: 937602-47-6