Stampa…
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14043-1G OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14043-1G APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₂S
Punto di fusione: 271…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07377059
CAS Number: 26018-73-5