4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅ClO₂S Punto di fusione: 257…259 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06655155 CAS Number: 23967-57-9 |