tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl 4-(piperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 4-(Piperazin-1-yl)piperidine, N-BOC protected
OR14041-100MG
OR14041-1G
OR14041-500MG
APOSOR14041-100MGEA
23.4
EUR
APOSOR14041-100MG
APOSOR14041-1G
APOSOR14041-500MG
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula:
C₁₄H₂₇N₃O₂ Peso molecolare: 269,39 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973999 CAS Number: 177276-41-4 |