Stampa…
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(5-Oxazolyl)benzoic Acid
OR1404-1G OR1404-5G
APOSOR1404-1GEA 194 EUR
APOSOR1404-1G APOSOR1404-5G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,17 g/mol
Punto di fusione: 258…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797481
CAS Number: 252928-82-8