Stampa…
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carbohydrazide, 1-Boc-isonipecoticacidhydrazide
OR14039-5G OR14039-1G
APOSOR14039-5GEA 118 EUR
APOSOR14039-5G APOSOR14039-1G
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₃
Peso molecolare: 243,31 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795927
CAS Number: 187834-88-4