Stampa…
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
OR14037-1G OR14037-5G
APOSOR14037-1GEA 423 EUR
APOSOR14037-1G APOSOR14037-5G
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formula: C₇H₄BrNOS₂
Peso molecolare: 262,15 g/mol
Punto di fusione: 99…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027130
CAS Number: 937602-37-4