Stampa…
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14032-1G OR14032-5G OR14032-25G
APOSOR14032-1GEA 19 EUR
APOSOR14032-1G APOSOR14032-5G APOSOR14032-25G
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₂S
Peso molecolare: 257,11 g/mol
Punto di fusione: 262…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371540
CAS Number: 19075-58-2