Stampa…
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl)methoxy]benzoic acid
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 771 EUR
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₃S
Peso molecolare: 286,31 g/mol
Punto di fusione: 248…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808684
CAS Number: 874834-22-7