Stampa…
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1402-1G OR1402-5G
APOSOR1402-1GEA 55.1 EUR
APOSOR1402-1G APOSOR1402-5G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
Punto di fusione: 262…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797475
CAS Number: 95124-68-8