Stampa…
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
OR14012-5G OR14012-1G
APOSOR14012-5GEA 0 EUR
APOSOR14012-5G APOSOR14012-1G
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200881
CAS Number: 261715-39-3