Stampa…
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
OR1401-1G OR1401-250MG
APOSOR1401-1GEA 0 EUR
APOSOR1401-1G APOSOR1401-250MG
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₂S
Punto di fusione: 292…293 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797473
CAS Number: 7312-24-5