Stampa…
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14006-1G OR14006-5G
APOSOR14006-1GEA 24.4 EUR
APOSOR14006-1G APOSOR14006-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Punto di fusione: 132…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039874
CAS Number: 485799-04-0