2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2(1H)-Quinolinone-3-carboxaldehyde, 2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde
OR14001-1G
OR14001-5G
APOSOR14001-1GEA
176
EUR
APOSOR14001-1G
APOSOR14001-5G
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Peso molecolare: 173,171 g/mol Punto di fusione: >250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00563443 CAS Number: 91301-03-0 |