3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Punto di fusione: 203…204 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03407956 CAS Number: 850375-11-0 |