Stampa…
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR13999-25G OR13999-5G OR13999-100G
APOSOR13999-25GEA 61.1 EUR
APOSOR13999-25G APOSOR13999-5G APOSOR13999-100G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di fusione: 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059078
CAS Number: 58574-03-1