Stampa…
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13997-25G OR13997-5G
APOSOR13997-25GEA 34.8 EUR
APOSOR13997-25G APOSOR13997-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₉NO
Punto di fusione: 191…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059625
CAS Number: 19812-93-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III