Stampa…
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13991-5G OR13991-10G OR13991-1G
APOSOR13991-5GEA 84.4 EUR
APOSOR13991-5G APOSOR13991-10G APOSOR13991-1G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Formula: C₁₈H₁₉N
Peso molecolare: 249,36 g/mol
Punto di fusione: 212…213/3mm °C
Densità: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036350
CAS Number: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2