Stampa…
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-4'-n-heptylbiphenyl, 4'-Heptyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13990-10G OR13990-25G OR13990-5G
APOSOR13990-10GEA 152 EUR
APOSOR13990-10G APOSOR13990-25G APOSOR13990-5G
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl
Formula: C₂₀H₂₃N
Peso molecolare: 277,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074915
CAS Number: 41122-71-8