Stampa…
Dimetilamina 40% in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13973-100ML OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA 0 EUR
APOSOR13973-100ML APOSOR13973-500ML
Dimetilamina 40% in soluzione acquosa
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Peso molecolare: 45,08 g/mol
Punto di ebollizione: 52 °C
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008288
CAS Number: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3+8,II