Stampa…
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-Prolinol, 2-Pyrrolidinemethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyrrolidine
OR13968-25G OR13968-5G
APOSOR13968-25GEA 123 EUR
APOSOR13968-25G APOSOR13968-5G
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Formula: C5H11NO
Peso molecolare: 101,15 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C/ 0,2mmHg
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00601073
CAS Number: 498-63-5