Thiomorpholine-1,1-dioxide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₉NO₂S Punto di ebollizione: 155 °C/1mmHg Punto di fusione: 68…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05861623 CAS Number: 39093-93-1 |